Tisk…
4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9521-100G OR9521-25G OR9521-10G
APOSOR9521-100GEA 4370 CZK
APOSOR9521-100G APOSOR9521-25G APOSOR9521-10G
4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine 97%
4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine
Vzorec: C₄HCl₂N₃O₂
Bod tání: 100…103 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006107
CAS číslo: 4316-93-2
EINECS: 224-340-6