Tisk…
4,6-Dimethyl-1H-indole-2-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952086-1G OR952086-250MG
APOSOR952086-1GEA 3310 CZK
APOSOR952086-1G APOSOR952086-250MG
4,6-Dimethyl-1H-indole-2-carboxylic acid 98%
4,6-Dimethyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02664431
CAS číslo: 383132-27-2