Tisk…
Benzylpropylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952076-10G OR952076-1G OR952076-5G
APOSOR952076-10GEA 14290 CZK
APOSOR952076-10G APOSOR952076-1G APOSOR952076-5G
Benzylpropylamine 98%
Benzylpropylamine
Vzorec: C₁₀H₁₅N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015197
CAS číslo: 2032-33-9