Tisk…
4-Phenylcyclohexanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952070-1G OR952070-250MG OR952070-5G
APOSOR952070-1GEA 8010 CZK
APOSOR952070-1G APOSOR952070-250MG APOSOR952070-5G
4-Phenylcyclohexanamine 95%
4-Phenylcyclohexanamine
Vzorec: C₁₂H₁₇N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00130038
CAS číslo: 19992-45-1