Tisk…
(6-Methylpyridin-3-yl)acetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952061-1G OR952061-250MG
APOSOR952061-1GEA 8730 CZK
APOSOR952061-1G APOSOR952061-250MG
(6-Methylpyridin-3-yl)acetic acid 95%
(6-Methylpyridin-3-yl)acetic acid
Vzorec: C₈H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00190601
CAS číslo: 19733-96-1