Tisk…
(2-Methoxy-4-pyridyl)methanamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952055-1G OR952055-25G
APOSOR952055-1GEA 1350 CZK
APOSOR952055-1G APOSOR952055-25G
(2-Methoxy-4-pyridyl)methanamine 98%
(2-Methoxy-4-pyridyl)methanamine
Vzorec: C₇H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09054679
CAS číslo: 148900-69-0