1-Cyanocyclopentanecarboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952041-10G
OR952041-1G
OR952041-5G
APOSOR952041-10GEA
27480
CZK
APOSOR952041-10G
APOSOR952041-1G
APOSOR952041-5G
1-Cyanocyclopentanecarboxylic acid 95%
1-Cyanocyclopentanecarboxylic acid
Vzorec:
C₇H₉NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07345525 CAS číslo: 540490-54-8 |