Tisk…
9-Boc-3-oxo-9-azabicyclo[3.3.1]nonane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR952038-100G OR952038-25G OR952038-5G
APOSOR952038-100GEA 6420 CZK
APOSOR952038-100G APOSOR952038-25G APOSOR952038-5G
9-Boc-3-oxo-9-azabicyclo[3.3.1]nonane 98%
9-Boc-3-oxo-9-azabicyclo[3.3.1]nonane
Vzorec: C₁₃H₂₁NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09997838
CAS číslo: 512822-27-4