Tisk…
5-Amino-2-ethyl-2H-indazole 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952019-1G OR952019-5G
APOSOR952019-1GEA 1620 CZK
APOSOR952019-1G APOSOR952019-5G
5-Amino-2-ethyl-2H-indazole 96%
5-Amino-2-ethyl-2H-indazole
Vzorec: C₉H₁₁N₃
MW: 161,2037 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18375231
CAS číslo: 5228-52-4