Isopropyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952004-25G
OR952004-5G
APOSOR952004-25GEA
2820
CZK
APOSOR952004-25G
APOSOR952004-5G
Isopropyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate 96%
Isopropyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
Vzorec:
C₉H₁₇NO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08460168 CAS číslo: 832715-51-2 |