Tisk…
2,6-Dinitro-4-methylanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9520-1G OR9520-5G OR9520-25G
APOSOR9520-1GEA 2400 CZK
APOSOR9520-1G APOSOR9520-5G APOSOR9520-25G
2,6-Dinitro-4-methylanisole
2,6-Dinitro-4-methylanisole
Vzorec: C₈H₈N₂O₅
Bod tání: 124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192097
CAS číslo: 29455-11-6
UN: 2930
ADR: 6.1+4.1,II