Tisk…
4-Bromo-6-chloro-1H-indazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR951968-10G OR951968-1G OR951968-5G
APOSOR951968-10GEA 6420 CZK
APOSOR951968-10G APOSOR951968-1G APOSOR951968-5G
4-Bromo-6-chloro-1H-indazole 98%
4-Bromo-6-chloro-1H-indazole
Vzorec: C₇H₄BrClN₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07781352
CAS číslo: 885519-03-9