Tisk…
6-(Dimethylamino)nicotinic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951947-1G OR951947-5G
APOSOR951947-1GEA 4570 CZK
APOSOR951947-1G APOSOR951947-5G
6-(Dimethylamino)nicotinic acid 97%
6-(Dimethylamino)nicotinic acid
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07357408
CAS číslo: 82846-28-4