Tisk…
Methyl benzo[b]thiophene-2-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951927-1G OR951927-5G
APOSOR951927-1GEA 1950 CZK
APOSOR951927-1G APOSOR951927-5G
Methyl benzo[b]thiophene-2-carboxylate 95%
Methyl benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₈O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00067791
CAS číslo: 22913-24-2