Tisk…
5-Methylindoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951911-1G OR951911-5G
APOSOR951911-1GEA 2240 CZK
APOSOR951911-1G APOSOR951911-5G
5-Methylindoline 95%
5-Methylindoline
Vzorec: C₉H₁₁N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03093636
CAS číslo: 65826-95-1