Tisk…
3'-Methylpropiophenone 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951894-25G
APOSOR951894-25GEA 3940 CZK
APOSOR951894-25G
3'-Methylpropiophenone 96%
3'-Methylpropiophenone
Vzorec: C₁₀H₁₂O
MW: 148,2017 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00027014
CAS číslo: 51772-30-6