5-Ethoxypyrimidin-2-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951861-1G
OR951861-250MG
APOSOR951861-1GEA
6350
CZK
APOSOR951861-1G
APOSOR951861-250MG
5-Ethoxypyrimidin-2-amine 95%
5-Ethoxypyrimidin-2-amine
Vzorec:
C₆H₉N₃O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00223638 CAS číslo: 39268-74-1 |