Tisk…
5-(Chloromethyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951851-1G OR951851-5G
APOSOR951851-1GEA 2690 CZK
APOSOR951851-1G APOSOR951851-5G
5-(Chloromethyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 97%
5-(Chloromethyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole
Vzorec: C₄H₅ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08445357
CAS číslo: 1192-81-0