Tisk…
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR951828-1G OR951828-250MG
APOSOR951828-1GEA 3150 CZK
APOSOR951828-1G APOSOR951828-250MG
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 95+%
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₅BrN₂O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11226918
CAS číslo: 878197-68-3