4-Chloro-3,5-dinitrotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR9518-10G
OR9518-1G
APOSOR9518-10GEA
2070
CZK
APOSOR9518-10G
APOSOR9518-1G
4-Chloro-3,5-dinitrotoluene
4-Chloro-3,5-dinitrotoluene
Vzorec:
C₇H₅ClN₂O₄ Bod tání: 114…116 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00060535 CAS číslo: 5264-65-3 |