Tisk…
1-Chloro-6-methylisoquinoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951758-100MG OR951758-1G OR951758-250MG
APOSOR951758-100MGEA 1620 CZK
APOSOR951758-100MG APOSOR951758-1G APOSOR951758-250MG
1-Chloro-6-methylisoquinoline 97%
1-Chloro-6-methylisoquinoline
Vzorec: C₁₀H₈ClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11110400
CAS číslo: 209286-73-7