Tisk…
1-(3-Chlorophenyl)ethanamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(3-Chlorophenyl)ethan-1-amine
OR951752-5G
APOSOR951752-5GEA 7870 CZK
APOSOR951752-5G
1-(3-Chlorophenyl)ethanamine 98%
1-(3-Chlorophenyl)ethanamine
Vzorec: C₈H₁₀ClN
MW: 155,63 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05215231
CAS číslo: 24358-43-8