Tisk…
2-(2-Aminoethoxy)benzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951747-1G OR951747-250MG
APOSOR951747-1GEA 10350 CZK
APOSOR951747-1G APOSOR951747-250MG
2-(2-Aminoethoxy)benzonitrile 95%
2-(2-Aminoethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₉H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16495889
CAS číslo: 57276-65-0