Tisk…
5H-Cyclopenta[b]pyridin-7(6H)-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951739-1G OR951739-250MG
APOSOR951739-1GEA 3870 CZK
APOSOR951739-1G APOSOR951739-250MG
5H-Cyclopenta[b]pyridin-7(6H)-one 98%
5H-Cyclopenta[b]pyridin-7(6H)-one
Vzorec: C8H7NO
MW: 133,1500 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07778341
CAS číslo: 31170-78-2