4-Chloro-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951731-1G
OR951731-5G
APOSOR951731-1GEA
1330
CZK
APOSOR951731-1G
APOSOR951731-5G
4-Chloro-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
4-Chloro-1H-indole-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₉H₆ClNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02664470 CAS číslo: 24621-73-6 |