Tisk…
2-Ethoxy-2-methylpropanoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951707-1G OR951707-250MG
APOSOR951707-1GEA 18420 CZK
APOSOR951707-1G APOSOR951707-250MG
2-Ethoxy-2-methylpropanoic acid 95%
2-Ethoxy-2-methylpropanoic acid
Vzorec: C₆H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14636712
CAS číslo: 15001-71-5