Tisk…
6-Isopropylpyridin-2-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951694-1G OR951694-5G
APOSOR951694-1GEA 2610 CZK
APOSOR951694-1G APOSOR951694-5G
6-Isopropylpyridin-2-amine 98%
6-Isopropylpyridin-2-amine
Vzorec: C₈H₁₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09743891
CAS číslo: 78177-12-5