Tisk…
1-(4-Aminophenyl)pyrrolidin-2-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-Aminophenyl)pyrrolidin-2-one, 1-(4-Aminophenyl)-2-pyrrolidone, 1-(4-Aminophenyl)-2-pyrrolidinone
OR951681-1G OR951681-5G
APOSOR951681-1GEA 1910 CZK
APOSOR951681-1G APOSOR951681-5G
1-(4-Aminophenyl)pyrrolidin-2-one 98%
1-(4-Aminophenyl)pyrrolidin-2-one
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00100993
CAS číslo: 13691-22-0