Tisk…
2-Methyl-1,8-naphthyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951676-1G OR951676-5G
APOSOR951676-1GEA 0 CZK
APOSOR951676-1G APOSOR951676-5G
2-Methyl-1,8-naphthyridine 98%
2-Methyl-1,8-naphthyridine
Vzorec: C₉H₈N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04066717
CAS číslo: 1569-16-0