Tisk…
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine-5-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951649-100MG OR951649-1G OR951649-250MG
APOSOR951649-100MGEA 2360 CZK
APOSOR951649-100MG APOSOR951649-1G APOSOR951649-250MG
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine-5-carbonitrile 95%
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine-5-carbonitrile
Vzorec: C₆H₃Cl₂N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12198893
CAS číslo: 56035-64-4