Tisk…
Ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951648-1G OR951648-250MG
APOSOR951648-1GEA 695 CZK
APOSOR951648-1G APOSOR951648-250MG
Ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate 97%
Ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11656766
CAS číslo: 123531-52-2