Tisk…
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951647-1G OR951647-250MG
APOSOR951647-1GEA 10350 CZK
APOSOR951647-1G APOSOR951647-250MG
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carbaldehyde 95%
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carbaldehyde
Vzorec: C₇H₄ClN₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11044762
CAS číslo: 154578-26-4