Tisk…
2,6-Diaminopyrazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR951645-10G OR951645-1G OR951645-5G
APOSOR951645-10GEA 27910 CZK
APOSOR951645-10G APOSOR951645-1G APOSOR951645-5G
2,6-Diaminopyrazine 95%
2,6-Diaminopyrazine
Vzorec: C₄H₆N₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09907864
CAS číslo: 41536-80-5