Tisk…
2,1,3-Benzoxadiazole-4-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Benzofurazancarboxaldehyde, 4-Formylbenzofurazan, 2,1,3-Benzoxadiazole-4-carboxaldehyde
OR951625-5G
APOSOR951625-5GEA 3710 CZK
APOSOR951625-5G
2,1,3-Benzoxadiazole-4-carbaldehyde
2,1,3-Benzoxadiazole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₇H₄N₂O₂
MW: 148,12 g/mol
Bod tání: 108…109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07772900
CAS číslo: 32863-32-4