Tisk…
3,5-Pyrazoledicarboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Pyrazole-3,5-dicarboxylic acid, 1H-Pyrazole-3,5-dicarboxylic acid
OR9516-100G
APOSOR9516-100GEA 3970 CZK
APOSOR9516-100G
3,5-Pyrazoledicarboxylic acid 95%
3,5-Pyrazoledicarboxylic acid
Vzorec: C₅H₄N₂O₄
MW: 156,10 g/mol
Bod tání: 292…295 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005235
CAS číslo: 3112-31-0