1-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951583-1G
OR951583-5G
APOSOR951583-1GEA
0
CZK
APOSOR951583-1G
APOSOR951583-5G
1-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid 95%
1-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid
Vzorec:
C₇H₁₂O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00045477 CAS číslo: 1123-28-0 |