Tisk…
Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 7-Hydroxythieno[3,2-b]pyridine
OR951575-5G
APOSOR951575-5GEA 1820 CZK
APOSOR951575-5G
Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol 95%
Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol
Vzorec: C₇H₅NOS
MW: 151,183 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01863636
CAS číslo: 107818-20-2