Tisk…
7-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951521-1G OR951521-5G
APOSOR951521-1GEA 2860 CZK
APOSOR951521-1G APOSOR951521-5G
7-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine 98%
7-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Vzorec: C₆H₄ClN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04035684
CAS číslo: 58347-49-2