Tisk…
Ethyl pyrimidine-2-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951507-1G OR951507-5G
APOSOR951507-1GEA 0 CZK
APOSOR951507-1G APOSOR951507-5G
Ethyl pyrimidine-2-carboxylate 98%
Ethyl pyrimidine-2-carboxylate
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12197317
CAS číslo: 42839-08-7