Tisk…
6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951504-1G OR951504-5G
APOSOR951504-1GEA 2320 CZK
APOSOR951504-1G APOSOR951504-5G
6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 98%
6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Vzorec: C₉H₁₀ClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09034966
CAS číslo: 49716-18-9