Tisk…
4-Iodo-L-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: H-Phe(4-I)-OH
OR9515-1G OR9515-5G OR9515-25G
APOSOR9515-1GEA 622 CZK
APOSOR9515-1G APOSOR9515-5G APOSOR9515-25G
4-Iodo-L-phenylalanine
4-Iodo-L-phenylalanine
Vzorec: C₉H₁₀INO₂
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00002602
CAS číslo: 24250-85-9