Tisk…
1-(3,4-Dichlorophenyl)ethylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(3,4-Dichlorophenyl)ethanamine
OR951494-5G
APOSOR951494-5GEA 3230 CZK
APOSOR951494-5G
1-(3,4-Dichlorophenyl)ethylamine 97%
1-(3,4-Dichlorophenyl)ethylamine
Vzorec: C₈H₉Cl₂N
MW: 190,07 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01123279
CAS číslo: 74877-07-9