Tisk…
5,6-Dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazole-2-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR951491-1G OR951491-250MG
APOSOR951491-1GEA 744 CZK
APOSOR951491-1G APOSOR951491-250MG
5,6-Dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazole-2-carboxylic acid 98%
5,6-Dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11846936
CAS číslo: 796729-03-8