5,6,7,8-Tetrahydroisoquinoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951474-25G
APOSOR951474-25GEA
2980
CZK
APOSOR951474-25G
5,6,7,8-Tetrahydroisoquinoline 95%
5,6,7,8-Tetrahydroisoquinoline
Vzorec:
C₉H₁₁N MW: 133,19 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012168 CAS číslo: 36556-06-6 |