3-(4-Methylpiperidin-1-yl)propylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951471-1G
OR951471-5G
APOSOR951471-1GEA
6220
CZK
APOSOR951471-1G
APOSOR951471-5G
3-(4-Methylpiperidin-1-yl)propylamine 98%
3-(4-Methylpiperidin-1-yl)propylamine
Vzorec:
C₉H₂₀N₂ MW: 156,27 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00129008 CAS číslo: 6241-30-1 |