Tisk…
5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951470-1G OR951470-250MG
APOSOR951470-1GEA 7180 CZK
APOSOR951470-1G APOSOR951470-250MG
5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 98%
5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10566765
CAS číslo: 917364-11-5