Tisk…
4-(Methylsulphonyl)benzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951461-100G OR951461-25G
APOSOR951461-100GEA 0 CZK
APOSOR951461-100G APOSOR951461-25G
4-(Methylsulphonyl)benzyl alcohol 98%
4-(Methylsulphonyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₁₀O₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03425695
CAS číslo: 22821-77-8