Tisk…
3-(5-Amino-3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)propanenitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951441-1G OR951441-250MG
APOSOR951441-1GEA 12400 CZK
APOSOR951441-1G APOSOR951441-250MG
3-(5-Amino-3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)propanenitrile 95%
3-(5-Amino-3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)propanenitrile
Vzorec: C₇H₁₀N₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02693570
CAS číslo: 61255-82-1