Tisk…
3-Benzylamino-1-propanol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Benzylamino)propan-1-ol, N-(3-Hydroxypropyl)benzylamine, 3-(Benzylamino)-1-propanol
OR951436-100G OR951436-25G
APOSOR951436-100GEA 6950 CZK
APOSOR951436-100G APOSOR951436-25G
3-Benzylamino-1-propanol 96%
3-Benzylamino-1-propanol
Vzorec: C₁₀H₁₅NO
MW: 165.24 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00020622
CAS číslo: 4720-29-0