Tisk…
3,4-Dihydro-1H-quinoxalin-2-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951424-1G OR951424-5G
APOSOR951424-1GEA 1580 CZK
APOSOR951424-1G APOSOR951424-5G
3,4-Dihydro-1H-quinoxalin-2-one 95%
3,4-Dihydro-1H-quinoxalin-2-one
Vzorec: C₈H₈N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00204133
CAS číslo: 59564-59-9